Learn More
Ammonium Bicarbonate, 0.1 M, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31751097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Dimensione della confezione:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31751097 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31751097 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore R06216504A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Bicarbonate
Colore Colorless
CAS 1066-33-7, 7732-18-5
CAS min. % 97.0, 0.77
CAS max % 100.0, 0.8
Imballaggio Natural Poly Bottle
Formula molecolare CH5NO3
pH 7.8
Numero MDL MFCD00012138
Quantità 4 L
Forma fisica Liquid
Concentration or Composition Notes 0.1Molar
Sinonimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI Key ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
IUPAC Name carbonic acid amine
Molecular Weight (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Grado Laboratory