Learn More
Ammonium bicarbonate, 98%, pure
Codice prodotto. 10364072 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
25g
5kg
Codice prodotto. 10364072
Marca: Thermo Scientific 370930250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-33-7
Formula molecolare CH5NO3
Molecular Weight (g/mol) 79.06
Numero MDL MFCD00012138
InChI Key ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC Name carbonic acid amine
SMILES N.OC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium bicarbonate
Punto di fusione 105°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare NH4HCO3
Indice di Merck 15,494
Informazioni di solubilità Solubility in water: 220g/L (20°C)
Peso formulazione 79.06
Percent Purity 98%
Grado Pure
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium bicarbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.