Learn More
Ammonium bicarbonate, 98%, pure
Codice prodotto. 11904321 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11904321 5 kg Plastic Drum 5kg
10364072 25 g Glass bottle 25g
10262382 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11904321 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370930050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    97.50€ / 5kg
    Risparmia 7.50€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-33-7
Formula molecolare CH5NO3
Molecular Weight (g/mol) 79.06
Numero MDL MFCD00012138
InChI Key ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC Name carbonic acid amine
SMILES N.OC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium bicarbonate
Punto di fusione 105°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 5 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Drum
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare NH4HCO3
Indice di Merck 15,494
Informazioni di solubilità Solubility in water: 220g/L (20°C)
Peso formulazione 79.06
Percent Purity 98%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium bicarbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.