Learn More
Ammonium bicarbonate, 99%, for analysis
Codice prodotto. 10207183 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10207183 250 g Flacone in plastica 250g
10229573 1 kg Flacone in plastica 1kg
10380674 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10207183 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393212500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.40€
    35.10€ / 250g
    Risparmia 2.30€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-33-7
Formula molecolare CH5NO3
Molecular Weight (g/mol) 79.06
Numero MDL MFCD00012138
InChI Key ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC Name carbonic acid amine
SMILES N.OC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium bicarbonate
Punto di fusione 105.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 250 g
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare NH4HCO3
Indice di Merck 15, 494
Informazioni di solubilità Solubility in water: 220g/L (20°C)
Peso formulazione 79.06
Percent Purity 99%
Grado Analytical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium bicarbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.