Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium bicarbonate |
| Punto di fusione | 105.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Formula lineare | NH4HCO3 |
| Indice di Merck | 15, 494 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 220g/L (20°C) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium bicarbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P330-Sciacquare la bocca.