Learn More
Ammonium Bicarbonate, (Crystalline),MP Biomedicals
Codice prodotto. 11406502 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11406502 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11406502 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215010791
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Ammonium bicarbonate for research use only.
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Formula molecolare CH5NO3
Numero MDL MFCD00012138
Sinonimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI Key ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
IUPAC Name carbonic acid amine
Molecular Weight (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Peso formulazione 79.1
Percent Purity 99.65%