Learn More
Ammonium Bicarbonate Crystalline MP Biomedicals
Codice prodotto. 11496492 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11496492 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11496492 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215010790
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A versatile buffer used for protein analysis, including in-gel digestion and mass spectrometry applications.
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Densità 1.586 g/cm3
Formula molecolare CH5NO3
Numero MDL MFCD00012138
Sinonimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
InChI Key ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC(O)=O
IUPAC Name carbonic acid amine
Molecular Weight (g/mol) 79.06
PubChem CID 14013
Peso formulazione 79.1
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium Bicarbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Bicarbonate