Learn More
Ammonium Bicarbonate, Fisher BioReagents
Descrizione
Poly Bottle; 500g
Ammonium Bicarbonate is used for many biochemical applications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Bicarbonate |
| Punto di fusione | 105°C |
| CAS | 1066-33-7 |
| Colore | White |
| pH | 8 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 500 g |
| Intervallo percentuale saggio | 21.30 to 21.73 % |
| Formula molecolare | CH5NO3 |
| Formula lineare | NH4HCO3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium bicarbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P330-Sciacquare la bocca.