Learn More
Ammonium bicarbonate, Puriss., meets analytical spec. of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15681030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Imballaggio:
Fiberboard Box
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15681030 6 x 1 kg Flacone in polietilene pezzi 6
15661030 1 kg Flacone in polietilene 1kg
15671030 25 kg Fiberboard Box 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15681030 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 112136X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    157.40€ / pezzi 6
    Risparmia 13.60€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1066-33-7
Formula molecolare CH5NO3
Molecular Weight (g/mol) 79.06
Numero MDL MFCD00012138
InChI Key ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC Name carbonic acid amine
SMILES N.OC(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Ammonium bicarbonate
Nota nome Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E 503, 99-101%
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Forma fisica Powder
Quantità 6 x 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99 to 101%
Formula lineare NH4HCO3
Beilstein 4329606
Peso formulazione 79.06
Percent Purity 99 to 101%
Grado puriss.
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.58 g/cm3; Vapor Density: 2.7 (vs air)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium bicarbonate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydrogencarbonate