Learn More
Ammonium Bicarbonate, TRC
Codice prodotto. 30339819
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339819 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339819 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63414550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Bicarbonate
CAS 1066-33-7
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare CH5NO3
Quantità 50 g
Sinonimo Acid Ammonium Carbonate, AmBic, Ammonium Bicarbonate ((NH4)HCO3), Ammonium Hydrogen Carbonate, Monoammonium Carbonate, Carbonic Acid Ammonium Salt
InChI Formula InChI=1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
SMILES N.OC(=O)O
IUPAC Name azanium;hydrogen carbonate
Molecular Weight (g/mol) 79.06
Peso formulazione 79.0269
Percent Purity >95