Learn More
Ammonium Bicarbonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Bicarbonate |
| CAS | 1066-33-7 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | CH5NO3 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Acid Ammonium Carbonate, AmBic, Ammonium Bicarbonate ((NH4)HCO3), Ammonium Hydrogen Carbonate, Monoammonium Carbonate, Carbonic Acid Ammonium Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3 |
| SMILES | N.OC(=O)O |
| IUPAC Name | azanium;hydrogen carbonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 79.06 |
| Vedi altri risultati |