Learn More
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. 11367067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367067 10 g 10g
11357067 1 g 1g
11377067 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11367067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010895.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10580-03-7 | C4H8N2O9Ti | 275.98 g/mol
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10580-03-7
Formula molecolare C4H8N2O9Ti
Molecular Weight (g/mol) 275.98
Numero MDL MFCD00149620
InChI Key VBUNWMBOVJSSMH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Ammonium titanyloxalate
IUPAC Name diammonium oxotitaniumbis(ylium) dioxalate
SMILES [NH4+].[NH4+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 g
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 276.01 (Anhydrous)
Percent Purity 99.998%
Grado Puratronic