Learn More
Ammonium Bisulfate, For decomposition, ≥99.0% (T), Honeywell™
Codice prodotto. 15640920 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15640920 250 g Flacone in polietilene 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15640920 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 09849250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 350°C
Materiale o nome chimico Ammonium Bisulfate
Punto di fusione 121°C to 145°C
CAS 7803-63-6
Colore Colorless
pH 1 (100g/L at 20°C)
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Formula molecolare H5NO4S
Formula lineare (NH4)HSO4
Numero MDL MFCD00051073
Numero UN UN2506
Sinonimo ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
Informazioni di solubilità Soluble in water, 0.5g in 10mL
InChI Key BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC Name ammonium hydrogen sulfate
Molecular Weight (g/mol) 115.10
PubChem CID 24655
Peso formulazione 115.11g/mol
Percent Purity ≥99.0% (T)
Imballaggio Flacone in polietilene