Learn More
Ammonium Bisulfate, Purum p.a., ≥98.0% (T), Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals ProdottiDescrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 350°C |
| Materiale o nome chimico | Ammonium Bisulfate |
| Punto di fusione | 121°C to 145°C |
| CAS | 7803-63-6 |
| Colore | Colorless |
| pH | 1 (100g/L at 20°C) |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 1 kg |
| Formula molecolare | H5NO4S |
| Formula lineare | (NH4)HSO4 |
| Vedi altri risultati |