Learn More
Ammonium Bisulfite - In water, TRC
Codice prodotto. 30330936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330936 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330936 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6341431ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Bisulfite
CAS 10192-30-0
Formula molecolare H5NO3S
Quantità 1 mL
Sinonimo Ammonium Acid Sulfite, Ammonium Bisulfite, Ammonium Bisulfite (NH4HSO3), Ammonium Hydrogen Sulfite, Ammonium Monosulfite, Ammonium Sulfite (NH4HSO3), Monoammonium Sulfite, Solfoliquid 25, TC 1000
InChI Formula InChI=1S/H3N.H2O3S/c;1-4(2)3/h1H3;(H2,1,2,3)
SMILES [NH4+].OS(=O)[O-]
IUPAC Name azanium;hydrogen sulfite
Molecular Weight (g/mol) 99.11
Peso formulazione 98.999