Learn More
Ammonium bromide, 98%, extra pure
Codice prodotto. 15214844 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15214844 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
15204844 1 kg Flacone in plastica 1kg
15224844 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15214844 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450650025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00€
    112.00€ / 2.5kg
    Risparmia 8.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12124-97-9
Formula molecolare BrH4N
Molecular Weight (g/mol) 97.94
Numero MDL MFCD00011419
InChI Key SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name ammonium bromide
SMILES [NH4+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 235.0°C
Materiale o nome chimico Ammonium bromide
Punto di fusione 452.0°C
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Formula lineare NH4Br
Indice di Merck 15,502
Informazioni di solubilità Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate
Peso formulazione 97.94
Percent Purity 98%
Grado Ultrapuro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium bromide