Specifica
| Punti di ebollizione | 235.0°C |
| Materiale o nome chimico | Ammonium bromide |
| Punto di fusione | 452.0°C |
| Colore | White |
| pH | 4.5 to 6.0 (5% soln.) |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 250 g |
| Perdita all'essiccatura | 0.2% (105°C) max. |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (on dry substance) (Argentometry) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium bromide