Specifica
| Punti di ebollizione | 235°C |
| Punto di fusione | 452°C |
| CAS | 12124-97-9 |
| Colore | White |
| pH | 4.5 to 5.5 |
| Forma fisica | Powder/Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | BrH4N |
| Numero MDL | 11419 |
| InChI Key | SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium bromide