Learn More
Ammonium Bromide, ACS Reagent, ≥99.0%, Solstice
Codice prodotto. 15691960 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15691960 500 g Flacone in polietilene 500g
15681960 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15691960 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 213349500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12124-97-9
Formula molecolare BrH4N
Molecular Weight (g/mol) 97.94
Numero MDL MFCD00011419
InChI Key SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name ammonium bromide
SMILES [NH4+].[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Bromide
Punto di fusione 452°C
Colore Colorless
pH 5 to 6.5 (at 50g/L 25°C)
Quantità 500 g
Formula lineare NH4Br
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 97.94g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Residuo dopo la combustione ≤0.01%
Aspetto Crystals
Pressione del vapore 1mmHg (198.3°C)
Densità 2.43g/mL at 25°C