Learn More
Ammonium bromide, ACS reagent
Codice prodotto. 12153751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12153751 500 g Flacone in plastica 500g
12143751 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12153751 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446315000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.60€
    63.40€ / 500g
    Risparmia 4.20€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 12124-97-9 | BrH4N | 97.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12124-97-9
Formula molecolare BrH4N
Molecular Weight (g/mol) 97.94
Numero MDL MFCD00011419
InChI Key SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name ammonium bromide
SMILES [NH4+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 235.0°C
Materiale o nome chimico Ammonium bromide
Punto di fusione 452.0°C
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare NH4Br
Indice di Merck 15,502
Informazioni di solubilità Solubility in water: 970g/L (25°C). Other solubilities: 1456g/L (100°C), freely soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether, practically insoluble in ethyl acetate
Peso formulazione 97.94
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium bromide