Learn More
Ammonium Bromide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10775511 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10775511 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10775511 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/3560/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punti di ebollizione 235°C
Punto di fusione 452°C
CAS 12124-97-9
Colore White
pH 4.5 to 5.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare BrH4N
Numero MDL 11419
InChI Key SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[Br-]
IUPAC Name ammonium bromide
Molecular Weight (g/mol) 97.94
Peso formulazione 97.94g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium bromide
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement