Learn More
Ammonium Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Bromide |
| CAS | 12124-97-9 |
| Quantità | 50 g |
| Formula molecolare | BrH4N |
| Sinonimo | Ammonium Bromide, Flamex PA, Flovan BU, Fuzzicide, Hydrobromic Acid Monoammoniate |
| InChI Formula | InChI=1S/BrH.H3N/h1H;1H3 |
| SMILES | [NH4+].[Br-] |
| IUPAC Name | azanium;bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 97.94 |
| Peso formulazione | 96.9527 |