Learn More
Ammonium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30344267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344267 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6338205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Bromide
CAS 12124-97-9
Quantità 5 g
Formula molecolare BrH4N
Sinonimo Ammonium Bromide, Flamex PA, Flovan BU, Fuzzicide, Hydrobromic Acid Monoammoniate
InChI Formula InChI=1S/BrH.H3N/h1H;1H3
SMILES [NH4+].[Br-]
IUPAC Name azanium;bromide
Molecular Weight (g/mol) 97.94
Peso formulazione 96.9527