Learn More
Ammonium Carbonate, 99.99% Trace Metals Basis, Solstice
Codice prodotto. 15675180 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15675180 50 g Flacone in polietilene 50g
15665180 10 g Flacone in polietilene 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15675180 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 37999950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
99.999% trace metals basis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-87-6
Formula molecolare CH8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 96.086
Numero MDL MFCD00010890
InChI Key PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC Name diazanium;carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium carbonate
Colore White
pH 9 (at 100g/L 20°C)
Quantità 50 g
Formula lineare (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Informazioni di solubilità In water 320g/L at 20°C
Peso formulazione 96.09g/mol
Percent Purity 99.999% (trace metals basis)
Odore Ammonia stinging
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Solid
Pressione del vapore 69 hPa at 20°C
Informazioni di decomposizione Temperature : >160°C
Densità 0.9g/cm3 at 20°C; Vapor Density: 2.7 (vs air)