Learn More
Ammonium carbonate, ACS, NH{3} 30.0+%
Codice prodotto. 11313288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313288 500 g 500g
11303288 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313288 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036229.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
In baking powder, smelling salts, as an analytical lab reagent, manufacturing of rubber materials, casein glue | CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96.086 g/mol
In baking powder, smelling salts, as an analytical lab reagent, manufacturing of rubber materials, casein glue, and fire extinguishing compoundsAmmonium carbonate is widely utilized as a leavening agent in lebkuchen, cookies and flat biscuits. It finds an important application as an emetic and an active ingredient
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • In baking powder, smelling salts, as an analytical lab reagent, manufacturing of rubber materials, casein glue, and fire extinguishing compounds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-87-6
Numero MDL MFCD00010890
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium carbonate
Punto di fusione 60° (sublimation)
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Sensibilità Hygroscopic
Intervallo percentuale saggio NH3 30.0+%
Formula molecolare C2H11N3O5
Beilstein 3627235
Indice di Merck 14,508
Sinonimo ammonium carbonate nf, ugam, ammonium bicarbonate-ammonium carbamate, ammonium carbonate chips nf, ammonium bicarbonate, mixt. with ammonium carbamate, ammonium carbamate, mixt. with ammonium bicarbonate, monoammonium carbonate mixture with ammonium carbamate, carbamic acid, monoammonium salt, mixt. with ammonium carbonate, diazanium hydrogen carbonate carbamate
Informazioni di solubilità Slowly soluble in water (1:4 portion); Decomposes in hot water.
InChI Key YNSUIDWLZCFLML-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(N)[O-].C(=O)(O)[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC Name diazanium;hydrogen carbonate;carbamate
Molecular Weight (g/mol) 157.126
PubChem CID 24660
Peso formulazione 96.09
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium carbonate