Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Carbonate |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 100 g |
| Formula lineare | (NH4)2CO3 |
| Beilstein | 4253487 |
| Peso formulazione | 96.09g/mol |
| Percent Purity | ≥30% (NH3 basis) |
| Grado | Reagente ACS |
| Densità | Vapor Density: 2.7 (vs air) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium carbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydrogencarbonate, Ammonium carbamate