Learn More
Ammonium carbonate, ACS reagent
Codice prodotto. 10710292 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10710292 25 g HDPE plastic bottle 25g
10528512 1 kg HDPE plastic bottle 1kg
10792454 2.5 kg HDPE plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10710292 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 401130250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.75€
    29.80€ / 25g
    Risparmia 1.95€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-87-6
Formula molecolare CH8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Numero MDL MFCD00010890
InChI Key PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC Name diazanium;carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium carbonate
Punto di fusione 58.0°C
Nota nome For analysis ACS
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Imballaggio HDPE plastic bottle
Formula lineare (NH4)2CO3
Indice di Merck 15, 505
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C)
Peso formulazione 96.09
Percent Purity ≥30.0% (NH3)
Grado Reagente ACS
Identificativo prodotto
  • Ammonium carbonate