Learn More
Ammonium carbonate, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10734581 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10734581 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10734581 Fornitore JT Baker N. del fornitore 0015.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.26€
    231.18€ / 1kg
    Risparmia 27.08€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Conforme alle specifiche ACS
Specifica
Punto di fusione 58°C
CAS 506-87-6
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio min. 30.0%
Formula molecolare CH8N2O3
Numero MDL MFCD00010890
InChI Key PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OC(O)=O
IUPAC Name carbonic acid diamine
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Densità 1.5 g/cm³ (20°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium Carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium carbonate