Learn More
Ammonium Carbonate, Certified AR for Analysis, Powder, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10223180 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10223180 1 kg 1kg
10408210 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10223180 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/3680/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.25€
    64.70€ / 1kg
    Risparmia 5.55€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Identificatori chimici
CAS 506-87-6
Formula molecolare CH8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Numero MDL 10890
InChI Key PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name carbonic acid diamine
SMILES N.N.OC(O)=O
Specifica
Punto di fusione 58°C
Colore White
pH 9.4
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 96.09g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 69 hPa at 20°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico