Learn More
Ammonium Carbonate, Extra Pure, Powder, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10385260 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10385260 5 kg Fusto in plastica 5kg
10080030 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10385260 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/3640/65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 506-87-6
Formula molecolare CH8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Numero MDL 10890
InChI Key PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name carbonic acid diamine
SMILES N.N.OC(O)=O
Specifica
Punto di fusione 58°C
Colore White
pH 9.4
Forma fisica Solid
Quantità 5 kg
Peso formulazione 96.09g/mol
Imballaggio Fusto in plastica
Pressione del vapore 69 hPa at 20°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico