Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium carbonate |
| Punto di fusione | 58.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 2.5 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Formula lineare | (NH4)2CO3 |
| Indice di Merck | 15, 505 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C) |
| Peso formulazione | 96.09 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium carbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt