Learn More
Ammonium carbonate, for HPLC, 30 to 33% NH3 basis, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11934321 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11934321 250 g 250g
11924321 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11934321 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446242500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 506-87-6
Formula molecolare CH8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 96.09
InChI Key PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name carbonic acid diamine
SMILES N.N.OC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium carbonate
Punto di fusione 58.0°C
Quantità 250 g
Formula lineare (NH4)2CO3
Indice di Merck 15, 505
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble (320 g/L (at 20°C).)
Peso formulazione 96.09
Grado HPLC