Learn More
Ammonium Carbonate, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10785511 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10785511 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10785511 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/3686/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 58°C
CAS 506-87-6
Colore White
pH 9.4
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula molecolare CH8N2O3
Numero MDL 10890
InChI Key PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OC(O)=O
IUPAC Name carbonic acid diamine
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Peso formulazione 96.09g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 69 hPa at 20°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico