Learn More
Ammonium Carbonate (Lumps/Certified ACS), Fisher BioReagents
Descrizione
Ammonium Carbonate is used in many biochemical procedures.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Carbonate |
| Punto di fusione | 58°C |
| CAS | 8000-73-5 |
| Colore | White |
| pH | 9.4 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | C2H11N3O5 |
| Sinonimo | ammonium carbonate nf, ugam, ammonium bicarbonate-ammonium carbamate, ammonium carbonate chips nf, ammonium bicarbonate, mixt. with ammonium carbamate, ammonium carbamate, mixt. with ammonium bicarbonate, monoammonium carbonate mixture with ammonium carbamate, carbamic acid, monoammonium salt, mixt. with ammonium carbonate, diazanium hydrogen carbonate carbamate |
| InChI Key | YNSUIDWLZCFLML-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium carbonate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico