Learn More
Ammonium carbonate, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11416502 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11416502 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11416502 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215010880
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium carbonate
CAS 10361-29-2
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Formula molecolare CH8N2O3
Sinonimo hartshorn salt, bis soda triamine, ammonium carbonate, acs, bis carbonic acid triamine
InChI Key PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC Name diazanium;carbonate
Molecular Weight (g/mol) 96.086
PubChem CID 517111
Peso formulazione 96.09