Learn More
Ammonium carbonate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11392068
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392068 50 g 50g
11312078 10 g 10g
11302078 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11392068 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012980.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 506-87-6 | CH8N2O3 | 96.086 g/mol
Ammonium carbonate is widely utilized as a leavening agent in lebkuchen, cookies and flat biscuits. It finds an important application as an emetic and an active ingredient in some cough syrups. It is the main component in smelling salts and an active ingredient in some smokeless tobacco products, shampoos and dyes used in textile industries. It is an important predecessor to the modern leavening agent’s baking soda and baking powder. It serves as a foaming agent for the production of expanded material. It is also used as a reagent for analytical purposes in the chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-87-6
Numero MDL MFCD00010890
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium carbonate
Punto di fusione 60° (sublimation)
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Sensibilità Hygroscopic
Intervallo percentuale saggio 99.999% (metals basis)
Formula molecolare CH8N2O3
Beilstein 3627235
Sinonimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
Informazioni di solubilità Soluble in water.
InChI Key PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC Name diazanium;carbonate
Molecular Weight (g/mol) 96.086
PubChem CID 517111
Peso formulazione 96.09
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt