Learn More
Ammonium Carbonate, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15691020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15691020 2.5 kg 2.50kg
15681020 1 kg 1kg
15601030 6 x 1 kg pezzi 6
15611030 6 x 2.5 kg pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15691020 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 1120425KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    282.38€ / 2.5kg
    Risparmia 24.62€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-04-2027
Aggiungi al carrello
Puriss., meets analytical specification of NF, Ph. Franc., FCC
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 506-87-6
Formula molecolare CH8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 96.086
Numero MDL MFCD00010890
InChI Key PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium carbonate, diammonium carbonate, carbonic acid, diammonium salt, ammonia sesquicarbonate, carbonic acid, ammonium salt, caswell no. 042, ammoniumcarbonat german, unii-pdp691cn28, carbonic acid, ammonium salt 1:2, ammoniumcarbonate
PubChem CID 517111
IUPAC Name diazanium;carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[NH4+].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Carbonate
Nota nome Meets analytical specification of NF, Ph.Franc.,FCC
Forma fisica Crystalline
Quantità 2.5 kg
Formula lineare (NH4)2CO3
Beilstein 4253487
Peso formulazione 96.09g/mol
Grado puriss.
Residuo dopo la combustione ≤0.05% (as SO4)
Densità Vapor Density: 2.7 (vs air)