Learn More
Ammonium Carbonate, TRC
Codice prodotto. 30011150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30011150 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6336655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium carbonate
CAS 506-87-6
Formula molecolare C H2 O3 . 2 H3 N
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
SMILES N.N.OC(=O)O
IUPAC Name azane;carbonic acid
Molecular Weight (g/mol) 96.09
Peso formulazione 96.0535