Learn More
Ammonium Cerium(Iv) Nitrate, ≥98.0% (T), purum p.a., Honeywell™
Catalog Number p-7120168
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
16774-21-3
MFCD00151121
16774-21-3
MFCD00151121
Purum p.a.,≥98.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Ammonium Cerium(Iv) Nitrate
Quantità 100 g
Formula lineare Ce(NH4)2(NO3)6
Numero UN UN3085
Peso formulazione 548.22g/mol
Percent Purity ≥98.0% (T)
Grado purum p.a.
Imballaggio Poly Bottle