Learn More
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10398480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10398480 100 g Glass bottle 100g
10194780 5 g Glass bottle 5g
10219203 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10398480 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 206311000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10378-47-9 | H16CeN4O16S4·2H2O | 632.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10378-47-9
Formula molecolare H16CeN4O16S4·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 632.54
Numero MDL MFCD00149417
Sinonimo Ceric ammonium sulfate
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Punto di fusione 130.0°C
Nota nome Extra Pure
Colore Orange
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare (NH4)4Ce(SO4)4·2H2O
Fieser 08,80
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol
Peso formulazione 632.54
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.