Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium Cerium(Iv) Sulfate Dihydrate |
| Quantità | 50 kg |
| Formula lineare | Ce(NH4)4(SO4)4 · 2H2O |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Peso formulazione | 632.55g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |