Learn More
Ammonium cerium(IV) sulfate solution, Honeywell™
Codice prodotto. 15615180 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 15615180
Marca: Honeywell-Fluka 379411L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M Ce(NH4)4(SO4)4
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium cerium(IV) sulfate solution
CAS 7642-09-3
Quantità 1 L
Formula molecolare C6H12
Numero MDL MFCD00148851
Numero UN UN3264
Sinonimo cis-3-hexene, z-3-hexene, 3-hexene, z, z-hex-3-ene, 3z-hex-3-ene, 3-hexene, 3z, unii-50181bz6yt, 3z-3-heptene, 3z-3-hexene #, 3-hexene cis
InChI Key ZQDPJFUHLCOCRG-WAYWQWQTSA-N
SMILES CCC=CCC
IUPAC Name (Z)-hex-3-ene
Molecular Weight (g/mol) 84.16
PubChem CID 643783
Peso formulazione 596.52g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium cerium(IV) sulfate solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid