Learn More
Ammonium chloride, ≥99.0%, extra pure, with anti-caking agent
Codice prodotto. 10742084 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10742084
Marca: Thermo Scientific Acros 396400010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12125-02-9, 7732-18-5
Formula molecolare ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
Numero MDL MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium chloride
Punto di fusione 340.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 101% (Argentometry)
Formula lineare NH4Cl
Indice di Merck 15, 506
Informazioni di solubilità Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone,ether and ethyl,acetate
IUPAC Name azano; cloruro
Peso formulazione 53.49
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.52
Densità 1.5200g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium chloride, with anti-caking agent
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/