Spécification
| Materiale o nome chimico | Ammonium chloride |
| Punto di fusione | 340.0°C |
| Colore | White |
| pH | 4.5 to 5.5 (5% soln. at 20°C) |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% min. (Argentometry) |
| Densità | 1.5200g/mL |
| Formula lineare | NH3·HCl |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- Ammonium chloride
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.