Learn More
Cloruro d'ammonio, 99+%, ultrapuro, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10785701 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10785701 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10785701 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/3880/60
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Punto di fusione 340°C
CAS 12125-02-9
Colore Bianco
pH 5
Forma fisica Solido
Quantità 1 kg
Formula molecolare ClH4N
Numero MDL MFCD00011420
Sinonimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
IUPAC Name azano; cloruro
Molecular Weight (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Peso formulazione 53.49g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1.3mbar 160
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.