Learn More
Ammonium chloride, 99+%, pure
Codice prodotto. 10266873 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
25g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10266873 5 kg Plastic drum 5kg
10215410 25 g Flacone in plastica 25g
10255360 1 kg Flacone in plastica 1kg
10276873 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10266873 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 123340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    191.00€ / 5kg
    Risparmia 13.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Ammonium chloride, 99+%, H4ClN, CAS Number-12125-02-9, amchlor, ammoneric, ammoniumchlorid, ammonium chloride, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid, ammonium muriate, darammon, sal ammoniac, salmiac, 1kg, 99% min. (Argentometry), CHEBI:31206, White, 1.5200g/mL, 235-186-4, 15,13, 53.49, Pure | CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12125-02-9
Formula molecolare ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
Numero MDL MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium chloride
Punto di fusione 340.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
Quantità 5 kg
Imballaggio Plastic drum
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Densità 1.5200g/mL
Formula lineare NH3·HCl
Fieser 15,13
Indice di Merck 15, 506
Informazioni di solubilità Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol,practically insoluble in acetone,ether and,ethyl acetate
IUPAC Name azano; cloruro
Peso formulazione 53.49
Percent Purity ≥99%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.