Learn More
Ammonium chloride, for analysis
Codice prodotto. 10360194 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10360194 1 kg Flacone in plastica 1kg
10035593 250 g Glass bottle 250g
10075543 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10360194 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393180010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.90€
    67.40€ / 1kg
    Risparmia 4.50€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12125-02-9
Formula molecolare ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
Numero MDL MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
SMILES N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium chloride
Punto di fusione 340.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Residuo dopo la combustione 0.01% max
Densità 1.5200g/mL
Formula lineare NH3·HCl
Indice di Merck 15, 506
Informazioni di solubilità Solubility in water: 370g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone, ether and, ethyl acetate
IUPAC Name azano; cloruro
Peso formulazione 53.49
Percent Purity ≥99.0%
Grado Analytical
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.