Learn More
Ammonium Chloride, Certified AR, for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10060030 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
2kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10060030 500 g Recipiente per polveri in plastica 500g
10213900 2 kg Recipiente per polveri in plastica 2kg
10151750 5 kg Fusto in plastica 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10060030 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/3920/53
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
H4ClN, CAS Number-12125-02-9, 5kg, White, 53.49g/mol, 340 deg.C, 11420, Plastic keg, Solid, 1.3mbar 160 | CAS: 12125-02-9 | ClH4N | 53.49 g/mol
H4ClN, CAS Number-12125-02-9, 5kg, White, 53.49g/mol, 340 deg.C, 11420, Plastic keg, Solid, 1.3mbar 160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12125-02-9
Formula molecolare ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
Numero MDL MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name amine hydrochloride
SMILES N.Cl
Specifica
Punto di fusione 340°C
Colore White
pH 5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 53.49g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1.3mbar 160
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.