Learn More
Ammonium Chloride, Certified AR, for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10070030 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10070030 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10070030 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/3920/60
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Specifica
Punto di fusione 340°C
CAS 12125-02-9
Colore White
pH 5
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare ClH4N
Numero MDL MFCD00011420
Sinonimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.Cl
IUPAC Name azano; cloruro
Molecular Weight (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Peso formulazione 53.49g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1.3mbar 160
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.