Learn More
Ammonium chloride, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15621030
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15621030 1 kg 1kg
15631030 2.5 kg 2.50kg
15651030 6 x 1 kg pezzi 6
15641030 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15621030 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 112091KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12125-02-9
Formula molecolare ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
Numero MDL MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium chloride, salmiac, sal ammoniac, ammonium muriate, ammoniumchlorid, ammoneric, darammon, amchlor, ammonium chloride nh4 cl, ammoniumklorid
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
IUPAC Name azano; cloruro
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Chloride
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula lineare NH4Cl
Beilstein 4371014
SMILES N.Cl
Peso formulazione 53.49g/mol
Percent Purity 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Residuo dopo la combustione ≤0.1% (as SO4)
Pressione del vapore 1mmHg (160.4°C)
Densità Vapor Density: 1.9 (vs air)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride